4-Benzylpiperidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
161931000 161930050
ACRO161931000EA 79 EUR
ACRO161931000 ACRO161930050
4-Benzylpiperidin 98%
4-Benzylpiperidin
Formel: C₁₂H₁₇N
Molecular Weight: 175.27 g/mol
Siedepunkt: 279
Schmelzpunkt: 6…7 °C
Dichte: 0.99 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006006
CAS-Nummer: 31252-42-3
EINECS: 250-535-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %