2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
151950100 151950250 151951000
ACRO151950100EA 69.7 EUR
ACRO151950100 ACRO151950250 ACRO151951000
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 98%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Molecular Weight: 141,26 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 - 31 °C
Dichte: 0,83 g/cm³
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005985
CAS-Nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4465 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %