2,2,6,6-Tetramethylpiperidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18132.0025 8.18132.0100
8.18132.0025EA 57.1 EUR
8.18132.0025 8.18132.0100
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Molecular Weight: 141,26 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005985
CAS-Nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 2734
ADR: 8 (3),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 25.9 g/l (20 °C)
Melting Point -59 °C
Molar Mass 141.25 g/mol
Boiling Point 152 - 156 °C
Vapor Pressure 14 hPa (39 °C)
Flash Point 37 °C
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 290 °C