2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
115754-10G 115754-25G 115754-5G
SIAL115754-10GEA 83.7 EUR
SIAL115754-10G SIAL115754-25G SIAL115754-5G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, Sigma-Aldrich®
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Molecular Weight: 141,26 g/mol
Siedepunkt: 152 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…31 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005985
CAS-Nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3