Pempidin ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin

H27729.06 H27729.03
H27729.06EA 85.9 EUR
H27729.06 H27729.03
Pempidin ≥97%
Pempidin

Purity: 97% CAS No.: 79-55-0 Molecular Formula: C10H21N Formula Weight: 155.28 Flash Point: 50°(122°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 187-188° Beilstein Reference: 103806 Merck Reference: 14,7080 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00006493

Formel: C₁₀H₂₁N
Molecular Weight: 155,28 g/mol
Siedepunkt: 187…188 °C
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,858
Flammpunkt: 50 °C (122 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006493
CAS-Nummer: 79-55-0
EINECS: 201-211-2
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,7080

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR