3-Pyrrolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Azacyclopent-3-en

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

377112-1G 377112-250MG
SIAL377112-1GEA 53.5 EUR
SIAL377112-1G SIAL377112-250MG
3-Pyrrolin, Sigma-Aldrich®
3-Pyrrolin
Formel: C₄H₇N
Molecular Weight: 69,11 g/mol
Siedepunkt: 90…91 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 0,9097 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005213
CAS-Nummer: 109-96-6
EINECS: 203-723-1
Merck Index: 12,08201

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR