4-Methylmorpholin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12158.0F
A12158.AE
A12158.AP
A12158.0FEA
211
EUR
A12158.0F
A12158.AE
A12158.AP
4-Methylmorpholin ≥99%
4-Methylmorpholin
Purity: 99%
CAS No.: 109-02-4
Molecular Formula: C5H11NO
Formula Weight: 101.15
Flash Point: 14°(57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.920
Refractive Index: 1.4355
Appearance: Colourless
Odour: Amine-like
pH: 10.6
Melting Point: -65°
Boiling Point: 116-118°
Beilstein Reference: 102719
Merck Reference: 14,6277
UN No.: 2535
MDL No.: MFCD00006175
Formel:
C₅H₁₁NO Siedepunkt: 116…118 °C Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 0,920 Flammpunkt: 14 °C (57 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006175 CAS-Nummer: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3,II Merck Index: 14,6277 |