4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
407704-100ML 407704-1L
SIAL407704-100MLEA 79.4 EUR
SIAL407704-100ML SIAL407704-1L
4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II