4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
NMM
67869-100ML
67869-25ML
67869-500ML
SIAL67869-100MLEA
152
EUR
SIAL67869-100ML
SIAL67869-25ML
SIAL67869-500ML
4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholin
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101.15 g/mol Siedepunkt: 115 Schmelzpunkt: –66 °C Dichte: 0.922 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006175 CAS-Nummer: 109-02-4 EINECS: 203-640-0 UN: 2535 ADR: 3 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...