4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: NMM
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
67870-1L 67870-250ML
SIAL67870-1LEA 86.6 EUR
SIAL67870-1L SIAL67870-250ML
4-Methylmorpholin, Sigma-Aldrich®
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101.15 g/mol
Siedepunkt: 115
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0.922 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3 II