Benzimidazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1H-Benzimidazol
186420250 186421000 186425000 186420025
ACRO186420250EA 23.5 EUR
ACRO186420250 ACRO186421000 ACRO186425000 ACRO186420025
Benzimidazol 98%
Benzimidazol
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 360 °C
Schmelzpunkt: 171…174 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005585
CAS-Nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 171 to 174 °C
HPLC ≥97.5 %