Benzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1H-Benzimidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
194123-100G 194123-500G 194123-5G
SIAL194123-100GEA 85.8 EUR
SIAL194123-100G SIAL194123-500G SIAL194123-5G
Benzimidazol, Sigma-Aldrich®
Benzimidazol
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 170…173 °C
Dichte: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005585
CAS-Nummer: 51-17-2
EINECS: 200-081-4
Merck Index: 13,01082