2-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Methyl-1H-benzimidazol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M29800-100G M29800-5G
SIALM29800-100GEA 95.8 EUR
SIALM29800-100G SIALM29800-5G
2-Methylbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Methylbenzimidazol
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,16 g/mol
Siedepunkt: 339 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 175 °C
MDL: MFCD00005598
CAS-Nummer: 615-15-6
EINECS: 210-411-9