2-Phenylbenzimidazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 2-Phenyl-1H-benzimidazol
A10996.06 A10996.14 A10996.22
A10996.06EA 25.7 EUR
A10996.06 A10996.14 A10996.22
2-Phenylbenzimidazol ≥97%
2-Phenylbenzimidazol
Purity: 97% CAS No.: 716-79-0 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Melting Point: 296-297° Beilstein Reference: 7087 Merck Reference: 14,7274 MDL No.: MFCD00005592
Formel: C₁₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 194.24 g/mol
Siedepunkt: 422
Schmelzpunkt: 296…297 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005592
CAS-Nummer: 716-79-0
EINECS: 211-939-2
Merck Index: 12,07428