5-Bromisatin ≥90%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2,3-indolindion, 5-Brom-1H-indol-2,3-dion
A13641.18 A13641.22 A13641.36
A13641.18EA 80.2 EUR
A13641.18 A13641.22 A13641.36
5-Bromisatin ≥90%
5-Bromisatin
Purity: 90+% CAS No.: 87-48-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: ca 250° dec. Beilstein Reference: 383760
Formel: C₈H₄BrNO₂
Molecular Weight: 226,03 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 250 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149345
CAS-Nummer: 87-48-9
EINECS: 201-747-7