5-Chlorisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Chlor-2,3-indolindion, 5-Chlorindolin-2,3-dion, 5-Chlor-1H-indol-2,3-dion, 5-Chlor-2,3-dioxoindolin
001745-25G 001745-100G
FLUO001745-25GEA 86 EUR
FLUO001745-25G FLUO001745-100G
5-Chlorisatin
5-Chlorisatin
Formel: C₈H₄ClNO₂
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 247 °C
MDL: MFCD00014567
CAS-Nummer: 17630-76-1
EINECS: 241-614-0