2-Indolinon 97%, rein

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2,3-Dihydro-2-indolon, Oxindol, Benzo(b)azacyclopentan-5-on

129670250 129671000 129670050
ACRO129670250EA 152 EUR
ACRO129670250 ACRO129671000 ACRO129670050
2-Indolinon 97%, rein
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133.15 g/mol
Siedepunkt: 227 °C (73 mmHg)
Schmelzpunkt: 123…128 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005711
CAS-Nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige to yellow to orange to pink-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 128 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR