2-Indolinon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dihydro-2-indolon, Oxindol, Benzo(b)azacyclopentan-5-on
A18764.22
A18764.06
A18764.14
A18764.22EA
354
EUR
A18764.22
A18764.06
A18764.14
2-Indolinon ≥97%
2-Indolinon
Purity: 97+%
CAS No.: 59-48-3
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Melting Point: 124-128°
Boiling Point: 194-196°/17mm
MDL No.: MFCD00005711
Formel:
C₈H₇NO Molecular Weight: 133,15 g/mol Siedepunkt: 194…196 °C (17 mmHg) Schmelzpunkt: 124…128 °C Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005711 CAS-Nummer: 59-48-3 EINECS: 200-429-5 |