2-Indolinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
O9808-25G O9808-5G
SIALO9808-25GEA 65 EUR
SIALO9808-25G SIALO9808-5G
2-Indolinon, Sigma-Aldrich®
2-Indolinon
Formel: C₈H₇NO
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 122…125 °C
Dichte: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005711
CAS-Nummer: 59-48-3
EINECS: 200-429-5