Isatin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,3-Indolindion, 1H-Indol-2,3-dion, 2,3-Dioxoindolin, Indolin-2,3-dion
151491000
151495000
ACRO151491000EA
35.8
EUR
ACRO151491000
ACRO151495000
Isatin 98%
Isatin
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147,13 g/mol Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 201…204 °C Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 220 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005718 CAS-Nummer: 91-56-5 EINECS: 202-077-8 Merck Index: 13,05119 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to red Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 199 to 204 °C |
Water | ≤1.0 % (K.F.) |
HPLC | ≥97.5 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...