Isatin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20709.0005 8.20709.0250
8.20709.0005EA 36.8 EUR
8.20709.0005 8.20709.0250
Isatin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005718
CAS-Nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 2 g/l (20 °C)
Melting Point 199 - 204 °C
Molar Mass 147.13 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Flash Point 200 °C
pH 7 (1.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 220 °C
Hill Formula C8H5NO2