Isatin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,3-Indolindion, 1H-Indol-2,3-dion, 2,3-Dioxoindolin, Indolin-2,3-dion
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
114618-100G 114618-500G 114618-5G
SIAL114618-100GEA 40.8 EUR
SIAL114618-100G SIAL114618-500G SIAL114618-5G
Isatin, Sigma-Aldrich®
Isatin
Formel: C₈H₅NO₂
Molecular Weight: 147,13 g/mol
Siedepunkt: 342 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Dichte: 1,472 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005718
CAS-Nummer: 91-56-5
EINECS: 202-077-8
Merck Index: 13,05119