5-Fluorisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 5-Fluor-1H-indol-2,3-dion, 5-Fluorindolin-2,3-dion, 5-Fluor-2,3-indolindion, 5-Fluor-2,3-dioxoindolin
CFF622.2.5 008155-5G 008155-25G
CHMPCFF622.2.5EA 401 EUR
CHMPCFF622.2.5 FLUO008155-5G FLUO008155-25G
5-Fluorisatin
5-Fluorisatin
Formel: C₈H₄FNO₂
Molecular Weight: 165.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00022795
CAS-Nummer: 443-69-6