2,2,4-Trimethylpentan ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® Supra Trace
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Isooktan, Isobutyltrimethylmethan
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Verpackt unter Schutzgas.
85801.290EA 103 EUR
85801.290 85801.320
2,2,4-Trimethylpentan ≥99,8% (GC, bezogen auf die Trockenmasse), PESTINORM® Supra Trace
Isooctan
Formel: (CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃
Molecular Weight: 114,23 g/mol
Siedepunkt: 99,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –107 °C
Dichte: 0,692 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008943
CAS-Nummer: 540-84-1
EINECS: 208-759-1
UN: 1262
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05212
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57496edad4db111238ada6124c3cea206ebf33e0&vid=bb9d5eb96909b6bebc6a8709db78c4ea0ef52430&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless liquid
Assay (GC, on anhydrous basis) min. 99.8 %
Acidity (as Acetic acid) max. 0.001 %
Color (APHA, Pt-Co) max. 5
Residue after evaporation max. 0.0001 % w/w
Water (KF) max. 0.01 % w/w
GC/ECD Dioxins, Furans & PCB's max. 5 pg/ml
GC/ECD any Pesticide (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/NPD any Pesticide (as Parathion) max. 5 pg/ml
GC/ECD 1,2,4-TCB to daca-PCB (as Lindane) max. 5 pg/ml
GC/ECD DCM to 1,2,4-TCB (as TCM) max. 2 ng/ml
GC/FID C10 to C40 (as n-Decane) max. 2 ng/ml
GC/MSD C10 to C40 (as Decane; 30-600 amu) max. 2 ng/ml