7-Fluorisatin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26827.03
H26827.06
H26827.14
H26827.03EA
28.3
EUR
H26827.03
H26827.06
H26827.14
7-Fluorisatin ≥97%
7-Fluorisatin
Purity: 97%
CAS No.: 317-20-4
Molecular Formula: C8H4FNO2
Formula Weight: 165.12
Melting Point: 193-195°
MDL No.: MFCD01569508
Formel:
C₈H₄FNO₂ Schmelzpunkt: 193…195 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01569508 CAS-Nummer: 317-20-4 EINECS: None |