Indolin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo(b)azacyclopentan, 2,3-Dihydroindol
122240250
122241000
122245000
ACRO122240250EA
31.8
EUR
ACRO122240250
ACRO122241000
ACRO122245000
Indolin 98%
Indolin
Formel:
C₈H₉N Siedepunkt: 220…221 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,063 g/cm³ Flammpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005705 CAS-Nummer: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5910 to 1.5950 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |