Indolin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzo(b)azacyclopentan, 2,3-Dihydroindol
A11000.0B
A11000.18
A11000.30
A11000.PG
A11000.0BEA
593
EUR
A11000.0B
A11000.18
A11000.30
A11000.PG
Indolin ≥99%
Indolin
Purity: 99%
CAS No.: 496-15-1
Molecular Formula: C8H9N
Formula Weight: 119.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5930
Odour: Odourless
Melting Point: -21°
Boiling Point: 220-221°
Beilstein Reference: 111915
MDL No.: MFCD00005705
Formel:
C₈H₉N Siedepunkt: 220…221 °C Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,062 Flammpunkt: 92 °C (197 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005705 CAS-Nummer: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |