Indolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo(b)azacyclopentan, 2,3-Dihydroindol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I5605-100G
I5605-25G
SIALI5605-100GEA
102
EUR
SIALI5605-100G
SIALI5605-25G
Indolin, Sigma-Aldrich®
Indolin
Formel:
C₈H₉N Molecular Weight: 119,17 g/mol Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1,0676 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005705 CAS-Nummer: 496-15-1 EINECS: 207-816-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...