1-Isopropylisatin
Lieferant: BIONET RESEARCH
11L-378S.500 11L-378S.1 11L-378S.5 11L-378S.10
BIOT11L-378S.500EA 0 EUR
BIOT11L-378S.500 CHMP11L-378S.1 CHMP11L-378S.5 CHMP11L-378S.10
1-Isopropylisatin
1-Isopropylisatin
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MDL: MFCD00224231
CAS-Nummer: 10487-31-7