5-Methylisatin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Methyl-2,3-dioxoindolin, 5-Methyl-1H-indol-2,3-dion, 5-Methylindolin-2,3-dion, 5-Methyl-2,3-indolindion
L08009.03 L08009.06 L08009.14
L08009.03EA 34.4 EUR
L08009.03 L08009.06 L08009.14
5-Methylisatin ≥97%
5-Methylisatin
Purity: 97% CAS No.: 608-05-9 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.16 Melting Point: ca 180° dec. Beilstein Reference: 123738
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005721
CAS-Nummer: 608-05-9
EINECS: 210-152-1