5,7-Dimethylisatin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
5,7-Dimethylindolin-2,3-dion, 5,7-Dimethyl-2,3-indolindion, 5,7-Dimethyl-2,3-dioxoindolin, 5,7-Dimethyl-1H-indol-2,3-dion
L11332.06
L11332.14
L11332.06EA
126
EUR
L11332.06
L11332.14
5,7-Dimethylisatin 96%
5,7-Dimethylisatin
Purity: 96%
CAS No.: 39603-24-2
Molecular Formula: C10H9NO2
Formula Weight: 175.19
Melting Point: 244-248°
Beilstein Reference: 143679
Formel:
C₁₀H₉NO₂ Schmelzpunkt: 244…248 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047219 CAS-Nummer: 39603-24-2 |