1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methylen-1,4,4-trimethylbenzo(b)azacyclopentan
A16741.18 A16741.30
A16741.18EA 48.7 EUR
A16741.18 A16741.30
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin 95%
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin
Purity: 95% CAS No.: 118-12-7 Molecular Formula: C12H15N Formula Weight: 173.26 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5780 Melting Point: -10° Boiling Point: 247-248° Beilstein Reference: 131162 MDL No.: MFCD00005813
Formel: C₁₂H₁₅N
Molecular Weight: 173,26 g/mol
Siedepunkt: 247…248 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,979
Flammpunkt: 101 °C (213 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005813
CAS-Nummer: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III