1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Methylen-1,4,4-trimethylbenzo(b)azacyclopentan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

M46209-100G M46209-5G
SIALM46209-100GEA 143 EUR
SIALM46209-100G SIALM46209-5G
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin, Sigma-Aldrich®
1,3,3-Trimethyl-2-methylenindolin
Formel: C₁₂H₁₅N
Molecular Weight: 173,26 g/mol
Siedepunkt: 248 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,986 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005813
CAS-Nummer: 118-12-7
EINECS: 204-235-1
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR