1-Phenylisatin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-Phenyl-2,3-indolindion, 1-Phenyl-1H-indol-2,3-dion, N-Phenyl-2,3-dioxoindolin, 1-Phenyl-2,3-dioxoindolin, 1-Phenyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, 1-Phenylindolin-2,3-dion, N-Phenyl-1H-indol-2,3-dion, N-Phenylindolin-2,3-dion, N-Phenylisatin, N-Phenyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, 1-Phenyl-2,3-indolindion
L11388.03
L11388.06
L11388.03EA
48.9
EUR
L11388.03
L11388.06
1-Phenylisatin ≥98%
1-Phenylisatin
Purity: 98%
CAS No.: 723-89-7
Molecular Formula: C14H9NO2
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 139-142°
Beilstein Reference: 164531
Formel:
C₁₄H₉NO₂ Molecular Weight: 223,23 g/mol Siedepunkt: 404 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082681 CAS-Nummer: 723-89-7 |