1-Phenylisatin
Lieferant: BIONET RESEARCH
Gefahr
Synonyme: N-Phenyl-2,3-indolindion, 1-Phenyl-1H-indol-2,3-dion, N-Phenyl-2,3-dioxoindolin, 1-Phenyl-2,3-dioxoindolin, 1-Phenyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, 1-Phenylindolin-2,3-dion, N-Phenyl-1H-indol-2,3-dion, N-Phenylindolin-2,3-dion, N-Phenylisatin, N-Phenyl-2,3-dihydroindol-2,3-dion, 1-Phenyl-2,3-indolindion
6L-325S.500 6L-325S.1 6L-325S.5 6L-325S.10
BIOT6L-325S.500EA 0 EUR
BIOT6L-325S.500 BIOT6L-325S.1 BIOT6L-325S.5 BIOT6L-325S.10
1-Phenylisatin
1-Phenylisatin
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molecular Weight: 223,23 g/mol
Siedepunkt: 404 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 197…198 °C
MDL: MFCD00082681
CAS-Nummer: 723-89-7