1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetralin, Benzo(a)cyclohexan
A14962.0B
A14962.0I
A14962.30
A14962.0BEA
56.2
EUR
A14962.0B
A14962.0I
A14962.30
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin ≥97%
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalin
Purity: 97%
CAS No.: 119-64-2
Molecular Formula: C10H12
Formula Weight: 132.21
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.5400
Melting Point: -36°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1446407
Merck Reference: 14,9221
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00001733
Formel:
C₁₀H₁₂ Molecular Weight: 132,21 g/mol Siedepunkt: 206…207 °C Schmelzpunkt: –36 °C Dichte: 0,966 Flammpunkt: 77 °C (171 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001733 CAS-Nummer: 119-64-2 EINECS: 204-340-2 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,9221 |