1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A10958.0E A10958.22 A10958.36
A10958.0EEA 288 EUR
A10958.0E A10958.22 A10958.36
1,4-Naphthochinon, (max. 5% H₂O) 97+% (Trockengewicht)
1,4-Naphthochinon
Purity: 97+% CAS No.: 130-15-4 Molecular Formula: C10H6O2 Formula Weight: 158.15 Flash Point: 142°(288°F) Odour: Irritating Beilstein Reference: 878524 Merck Reference: 14,6395 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00001676
Formel: C₁₀H₆O₂
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 120…124 °C
Dichte: 1,420
Flammpunkt: 142 °C (288 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,6395