1,4-Naphthochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025
8.06215.0005EA 29.6 EUR
8.06215.0005 8.06215.0250 8.06215.1000 8.06215.9025
1,4-Naphthochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141 °C
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2923
ADR: 8 (6.1),III
Merck Index: 12,06482
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.09 g/l (25 °C)
Melting Point 120 - 125 °C (sublimed)
Molar Mass 158.16 g/mol
Vapor Pressure 0.026 hPa (50 °C)
Flash Point 141 °C
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 6.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)