1,4-Naphthochinon, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

70372-1KG 70372-250G 70372-50G
SIAL70372-1KGEA 189 EUR
SIAL70372-1KG SIAL70372-250G SIAL70372-50G
1,4-Naphthochinon, Sigma-Aldrich®
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Molecular Weight: 158,16 g/mol
Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124 °C
Dichte: 1,422 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141 °C
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,06482

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR