6-Brompiperonal
Lieferant: BIONET RESEARCH
Synonyme:
6-Brom-1,3-benzodioxol-5-carbaldehyd
5M-952.500
5M-952.1
5M-952.5
5M-952.10
BIOT5M-952.500EA
0
EUR
BIOT5M-952.500
BIOT5M-952.1
BIOT5M-952.5
BIOT5M-952.10
6-Brompiperonal
6-Brompiperonal
Formel:
C₈H₅BrO₃ Molecular Weight: 229.03 g/mol |
MDL:
MFCD00022952 CAS-Nummer: 15930-53-7 |