5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
B23661.06
B23661.14
B23661.06EA
84
EUR
B23661.06
B23661.14
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Purity: 97%
CAS No.: 33070-32-5
Molecular Formula: C7H3BrF2O2
Formula Weight: 237.00
Refractive Index: 1.4967
Boiling Point: 78-79°/20mm
MDL No.: MFCD00236212
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 237 g/mol Siedepunkt: 78…79 °C (20 mmHg) Dichte: 1.740 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236212 CAS-Nummer: 33070-32-5 |