5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2,2-difluorobenzodioxole, 5-bromo-2,2-difluoro-2H-1,3-benzodioxole
FL7832.5
FL7832.25
CHMPFL7832.5EA
0
EUR
CHMPFL7832.5
CHMPFL7832.25
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
5-Brom-2,2-difluor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₃BrF₂O₂ Molecular Weight: 237 g/mol |
MDL:
MFCD00236212 CAS-Nummer: 33070-32-5 |