Piperonylsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-(Methylendioxy)benzoesäure, 1,3-Benzodioxol-5-carbonsäure
131370250 131371000 131370050
ACRO131370250EA 66.2 EUR
ACRO131370250 ACRO131371000 ACRO131370050
Piperonylsäure 99%
Piperonylsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166,13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1 -rr)
Schmelzpunkt: 229…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005830
CAS-Nummer: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 229 to 235 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %