Piperonylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,4-(Methylendioxy)benzoesäure, 1,3-Benzodioxol-5-carbonsäure
A14105.14 A14105.22 A14105.36
A14105.14EA 67.4 EUR
A14105.14 A14105.22 A14105.36
Piperonylsäure ≥98%
Piperonylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 94-53-1 Molecular Formula: C8H6O4 Formula Weight: 166.13 Melting Point: 230-235° Beilstein Reference: 150206 Merck Reference: 14,7477 MDL No.: MFCD00005830
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 230…235 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005830
CAS-Nummer: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630