Piperonylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3,4-(Methylendioxy)benzoesäure, 1,3-Benzodioxol-5-carbonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P49805-25G P49805-5G
SIALP49805-25GEA 84.7 EUR
SIALP49805-25G SIALP49805-5G
Piperonylsäure, Sigma-Aldrich®
Piperonylsäure
Formel: C₈H₆O₄
Molecular Weight: 166.13 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 232…235 °C
MDL: MFCD00005830
CAS-Nummer: 94-53-1
EINECS: 202-342-8
Merck Index: 12,07630