2,2-Difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
B20540.06
B20540.14
B20540.06EA
56.7
EUR
B20540.06
B20540.14
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol ≥97%
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol
Purity: 97%
CAS No.: 1583-59-1
Molecular Formula: C7H4F2O2
Formula Weight: 158.11
Flash Point: 32°(90°F)
Refractive Index: 1.4430
Boiling Point: 129-130°
Beilstein Reference: 1307648
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00236217
Formel:
C₇H₄F₂O₂ Molecular Weight: 158.1 g/mol Siedepunkt: 129…130 °C Dichte: 1.308 Flammpunkt: 32 °C (90 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236217 CAS-Nummer: 1583-59-1 EINECS: 216-431-4 UN: 1993 ADR: 3 III |