2,2-Difluor-1,3-benzodioxol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole
CFF1024. 007845-10G 007845-25G 007845-5G
CHMPCFF1024.EA 0 EUR
CHMPCFF1024. FLUO007845-10G FLUO007845-25G FLUO007845-5G
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol
2,2-Difluor-1,3-benzodioxol
Formel: C₇H₄F₂O₂
Molecular Weight: 158.1 g/mol
Siedepunkt: 129…130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.3079 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00236217
CAS-Nummer: 1583-59-1
EINECS: 216-431-4
UN: 1993
ADR: 3 III