1,3-Benzodioxol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Methylendioxybenzol
A14192.0B A14192.18 A14192.30
A14192.0BEA 575 EUR
A14192.0B A14192.18 A14192.30
1,3-Benzodioxol ≥99%
1,3-Benzodioxol
Purity: 99% CAS No.: 274-09-9 Molecular Formula: C7H6O2 Formula Weight: 122.12 Flash Point: 55°(131°F) Refractive Index: 1.5390 Odour: Aromatic Melting Point: -18° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 115506 MDL No.: MFCD00005818
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122.12 g/mol
Siedepunkt: 172…173 °C
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1.185
Flammpunkt: 55 °C (131 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005818
CAS-Nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0