1,3-Benzodioxol

Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung

Synonyme: 1,2-Methylendioxybenzol

022089-1KG 022089-100G
FLUO022089-1KGEA 0 EUR
FLUO022089-1KG FLUO022089-100G
1,3-Benzodioxol
1,3-Benzodioxol
Formel: C₇H₆O₂
Molecular Weight: 122,12 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005818
CAS-Nummer: 274-09-9
EINECS: 205-992-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR