Piperonylalkohol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol, 5-(Hydroxymethyl)-1,3-benzodioxol, 3,4-(Methylendioxy)benzylalkohol
131351000 131350250
ACRO131351000EA 110 EUR
ACRO131351000 ACRO131350250
Piperonylalkohol 98%
Piperonylalkohol
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 156…158 °C (66 mmHg)
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005836
CAS-Nummer: 495-76-1
EINECS: 207-808-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥97.5 %